Läs mer
tert-butylhydrokinon, TRC
Produktkod. 30137593
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137593 100 g
30137998 25 g
30011219 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137593 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB692950100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1948-33-0
Molekylformel C10 H14 O2
Molekylvikt (g/mol) 166.22
Synonym Hydroquinone, tert-butyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(1,1-Dimethylethyl)-1,4-benzenediol, 2-(1,1-Dimethylethyl)hydroquinone, 2-(tert-Butyl)-p-hydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-tert-Butyl-1,4-benzenediol, 2-tert-Butyl-1,4-dihydroxybenzene, 2-tert-Butyl-1,4-hydroquinone, 2-tert-Butyl-4-hydroxyphenol, 2-tert-Butylhydroquinone, Banox 20BA, Grindox 204, Grindox 450, Keniox 20, MC-TB 20, MTBHQ, Mono-tert-butylhydroquinone, Mono-tertiarybutylhydroquinone, NSC 4972, PI 172, Stearer TBH, TBHQ, Tenox 20, Tenox TBHQ, t-Butylhydroquinone, t-Butylhydroquinone, tert-Butyl-1,4-benzenediol, tert-Butyl-1,4-dihydroxybenzene, tert-Butyldihydroxybenzene, tert-Butylhydroquinone
IUPAC-namn 2-tert-butylbensen-1,4-diol
LEDER CC(C)(C)c1cc(O)ccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butylhydroquinone
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3
Formel vikt 166.0994