Läs mer
tert-butylmagnesiumklorid, 1M i MeTHF
Produktkod. 15468047
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468047 500 mL 500ml
15458047 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51164.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 677-22-5 | C4H9ClMg | 116,87 g/mol
tert-butylmagnesiumklorid är ett Grignard-reagens som används i organisk syntes. Det är också involverat i kopparkatalyserad korskopplingsreaktion med primära alkylhalider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylmagnesiumklorid är ett Grignard-reagens som används i organisk syntes. Det är också involverat i kopparkatalyserad korskopplingsreaktion med primära alkylhalider.
Löslighet Blandbar med alkohol och
vatten.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 677-22-5
Molekylformel C4H9ClMg
Molekylvikt (g/mol) 116.87
MDL-nummer MFCD00000465
InChI-nyckel ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Synonym tert-butylmagnesium chloride, tert-butylmagnesiumchloride, t-butylmagnesium chloride, t-butyl magnesium chloride, tert-butyl chloro magnesium, magnesium, chloro 1,1-dimethylethyl, tert-butylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf, tbumgcl, tert-bumgcl, t-bumgcl
PubChem CID 2724198
IUPAC-namn magnesium;2-metylpropan;klorid
LEDER CC(C)(C)[Mg]Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material tert-Butylmagnesium chloride
Linjär formel (CH3)3CMgCl
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol och vatten.
Formel vikt 116.87
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M in MeTHF
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.