Läs mer
tert-Butylmethoxydimethylsilane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butylmethoxydimethylsilane |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H18OSi/c1-7(2,3)9(5,6)8-4/h1-6H3 |
| Formel vikt | 146.1127 |