Läs mer
tert-butylperoxiisopropylkarbonat, 75 % lösning i aromatisk fri mineralsprit, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butylperoxy isopropyl carbonate |
| Namnnotering | 75% solution in Aromatic Free Mineral Spirit |
| CAS | 2372-21-6 |
| Molekylformel | C8H16O4 |
| Linjär formel | (CH3)2CHOCO3C(CH3)3 |
| MDL-nummer | MFCD00126878 |
| Synonym | tert-butoxy isopropyl carbonate, carbonoperoxoic acid, oo-1,1-dimethylethyl o-1-methylethyl ester, o,o-tert-butyl isopropyl monoperoxycarbonate, peroxycarbonic acid, oo-tert-butyl isopropyl ester, 2-methyl-2-propan-2-yloxy carbonyl peroxy propane, carbonic acid tert-butoxy isopropyl ester, oo-tert-butyl=o-isopropyl=peroxycarbonate, oo-t-butyl o-isopropyl monoperoxycarbonate, tert-butylperoxy isopropyl carbonate solution, 2-isopropoxycarbonyl peroxy-2-methylpropane |
| InChI-nyckel | KDGNCLDCOVTOCS-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC(C)OC(=O)OOC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | (2-metylpropan-2-yl)oxipropan-2-ylkarbonat |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- tert-Butylperoxy isopropyl carbonate, 75% solution in aromatic free mineral spirit
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl peroxyisopropyl carbonate, Naphtha (petroleum) hydrotreated heavy
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.