Läs mer
tert-butylsulfinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10491654 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10491654 5 g Glasflaska 5g
10244914 1 g Glass bottle 1g
10061074 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10491654 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426830050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 146374-27-8 | C4H11NOS | 121.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146374-27-8
Molekylformel C4H11NOS
Molekylvikt (g/mol) 121.20
MDL-nummer MFCD01863616,MFCD05861480
InChI-nyckel CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methyl-2-propanesulfinamide, tert-butanesulfinamide, t-butylsulfinamide, tert-butylsulfinamide, 1,1-dimethylethylsulfinamide, 2-propanesulfinamide, 2-methyl, 2-methyl-propane-2-sulfinic acid amide, tert-butylsulphinamide, unii-i85yc2za8o, i85yc2za8o
PubChem CID 3382465
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-sulfinamid
LEDER CC(C)(C)S(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butylsulfinamide
Smältpunkt 97.0°C to 101.0°C
Färg Tan till vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CS(O)NH2
Kvantitet 5 g
Merck Index 15,3607
Formel vikt 121.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.