Läs mer
tert-Butylsulfonylacetonitrile, 98%
Produktkod. 11351937
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351937 1 g 1g
11361937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07525.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 81536-18-7 | C6H11NO2S | 161.219 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81536-18-7
Molekylformel C6H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 161.219
MDL-nummer MFCD00051622
InChI-nyckel ZRCYCIRRPIYJOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylsulfonylacetonitrile, 2-tert-butylsulfonyl acetonitrile, 2-2-methylpropane-2-sulfonyl acetonitrile, 2-tert-butylsulfonylethanenitrile, 2-tert-butyl sulfonyl ethanenitrile, acmc-1ailq, maybridge1_004678, t-butylsulfonylacetonitrile, tert-butanesulfonylacetonitrile, tert-butylsulfonyl acetonitrile
PubChem CID 2778536
IUPAC-namn 2-tert-butylsulfonylacetonitril
LEDER CC(C)(C)S(=O)(=O)CC#N
Tekniske data
Kemiskt namn eller material tert-Butylsulfonylacetonitrile
Smältpunkt 142°C to 144°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 4370746
Formel vikt 161.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.