Läs mer
tert-Dodecyl Mercaptan, MP Biomedicals
Produktkod. 11407495 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407495 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11407495 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521171880
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-DODECYL MERCAPTAN
CAS 25103-58-6
Kvantitet 100 g
Formel vikt 202.4