Läs mer
tert-nitrobutan, 98+%
Produktkod. 11444157
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444157 5 g 5g
11454157 25 g 25g
11464157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19608.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 594-70-7 | C4H9NO2 | 103,121 g/mol
Det används i den cykliska voltammetriska studien av tert-nitrobutanreduktion i acetonitril vid kvicksilver- och platinaelektroder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används i den cykliska voltammetriska studien av tert-nitrobutanreduktion i acetonitril
vid kvicksilver- och platinaelektroder.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och starka baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 594-70-7
Molekylformel C4H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 103.121
MDL-nummer MFCD00007393
InChI-nyckel AIMREYQYBFBEGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 2-methyl-2-nitro, trimethylnitromethane, 2-nitroisobutane, 2-nitro-2-methylpropane, tert-nitrobutane, 1,1-dimethyl-1-nitroethane, nitro-tert-butane, 2-methyl-2-nitro-propane, unii-9dkh5l679z, ccris 5044
PubChem CID 11672
IUPAC-namn 2-metyl-2-nitropropan
LEDER CC(C)(C)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Nitrobutane
Smältpunkt 27°C to 31°C
Densitet 0.95
Kokpunkt 126°C to 127°C
Flampunkt 19°C (66°F)
Brytningsindex 1.4
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 1744184
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 103.12
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Nitrobutane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-2-nitropropane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.