missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-Pentyl-d6 Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Pentyl-d6 Chloride |
| CAS | 89603-08-7 |
| Molekylformel | C5H5D6Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylpropyl-d6 Chloride, 2-Chloro-2-methylbutane-d6, 2-Methyl-2-chlorobutane-d6, NSC 7900-d6, tert-Amyl Chloride-d6, 2-Chloro-2-methylbutane-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11Cl/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(Cl)(CC)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1,1,1-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)butane |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.63 |
| Formel vikt | 112.0926 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?