Läs mer
tert-Pentyl Methyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Amyl Methyl Ether (TAME) |
| Kvantitet | 10 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 102.1045 |