Läs mer
tert-pentylamin, 98 %
Produktkod. 11470498
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470498 25 g 25g
11480498 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24639.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
CAS: 594-39-8 | C5H13N | 87,166 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 594-39-8
Molekylformel C5H13N
Molekylvikt (g/mol) 87.166
MDL-nummer MFCD00008056
InChI-nyckel GELMWIVBBPAMIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-amylamine, tert-pentylamine, 2-butanamine, 2-methyl, t-amylamine, 1,1-dimethylpropylamine, 2-methyl-2-butylamine, 2-amino-2-methylbutane, 2-methyl-butan-2-amine, 1,1-dimethyl-1-propylamine, t-pentylamine
PubChem CID 68986
ChEBI CHEBI:84236
IUPAC-namn 2-metylbutan-2-amin
LEDER CCC(C)(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Pentylamine
Densitet 0.746
Kokpunkt 76 °C till 78 °C
Flampunkt −1 °C (30 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.3995
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1106
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 87.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Pentylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Amylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.