Läs mer
tert-Pentylbenzene, 97%
Produktkod. 11382276
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382276 10 g 10g
11392276 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382276 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03731.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2049-95-8 | C11H16 | 148.249 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2049-95-8
Molekylformel C11H16
Molekylvikt (g/mol) 148.249
MDL-nummer MFCD00015187
InChI-nyckel QHTJSSMHBLGUHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-amylbenzene, tert-pentylbenzene, 2-methyl-2-phenylbutane, 1,1-dimethylpropyl benzene, benzene, 1,1-dimethylpropyl, benzene, tert-pentyl, 2-phenyl-2-methylbutane, t-amylbenzene, 2-methylbutan-2-yl benzene, tert-amyl benzene
PubChem CID 16295
IUPAC-namn 2-metylbutan-2-ylbensen
LEDER CCC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Pentylbenzene
Densitet 0.87
Kokpunkt 188°C to 191°C
Flampunkt 65°C (149°F)
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 10 g
Beilstein 2039053
Formel vikt 148.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.