Läs mer
tert-pentylmagnesiumklorid, 1M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15470998
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470998 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15470998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54824.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 28276-08-6 | C5H11ClMg | 130.90 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Luft- och fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Pentylmagnesium chloride
CAS 28276-08-6
Densitet 0.831
Molekylformel C5H11ClMg
Linjär formel CH3CH2C(CH3)2MgCl
MDL-nummer MFCD00010356
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Synonym 1,1-dimethylpropylmagnesium chloride, magnesium, chloro 1,1-dimethylpropyl, t-amylmagnesium chloride, tert-pentylmagnesium chloride, nwfdyjdcsihfab-uhfffaoysa-m, 1,1-dimethylpropyl magnesium chloride, magnesium,chloro 1,1-dimethylpropyl, chloro 2-methylbutan-2-yl magnesium, tert-pentylmagnesium chloride, 1m in 2-methf, 1,1-dimethylpropylmagnesium chloride solution, 1.0 m in diethyl ether
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel NWFDYJDCSIHFAB-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCC(C)(C)[Mg]Cl
IUPAC-namn magnesium;2-metylbutan;klorid
Molekylvikt (g/mol) 130.90
PubChem CID 4056867
Formel vikt 130.9
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M in 2-MeTHF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.