Läs mer
Tocris Bioscience™ Tertiapin-Q
GREENER_CHOICE
Selective blocker of inward-rectifier K+ channels
Brand:  Tocris Bioscience™ 1316/1
Encompass
Produktkod. 13439123
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
Tertiapin-Q is a high affinity blocker for inward-rectifier K+ channels, this compound is a stable derivative of the bee venom toxin tertiapin. Binds to ROMK1 (Kir1.1) and GIRK1/4 (Kir3.1/3.4) channels with high affinity (Ki values are 1.3 and 13.3 nM respectively) and is selective over Kir2.1 channels. Derivative tertiapin LQ (Cat. No. 4339) also available.
Specifikationer
Specifikationer
0.95
Tertiapin-Q
Tertiapin-Q
Ala-Leu-Cys-Asn-Cys-Asn-Arg-Ile-Ile-Ile-Pro-His-Gln-Cys-Trp-Lys-Lys-Cys-Gly-Lys-Lys-NH2 (Disulfide bridges: 3 - 14, 5 - 18)
Store at -20°C
2452
1 mg
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.