Läs mer
Terutroban, MedChemExpress
Produktkod. 16437248
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16437248 10 mg -
16403267 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16437248 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16991
MedChemExpress Terutroban is a thromboxane-prostaglandin receptor antagonist.
Terutroban is a thromboxane-prostaglandin receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terutroban
CAS 165538-40-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22ClNO4S
Kvantitet 10 mg
Synonym S-18886
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 22 mg/mL (53.93 mM)
LEDER O=C(O)CCC1=C2CC[C@@H](NS(=O)(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)CC2=CC=C1C
Molekylvikt (g/mol) 407.91
Formel vikt 407.91
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation