Läs mer
TES, 0.2M buffer soln., pH 7.0, Thermo Scientific™
Product Code. 15435629
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Unit Size:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15435629 100 mL 100ml
15445629 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15435629 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J63379.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70331-82-7
Molekylformel C6H14NNaO6S
Molekylvikt (g/mol) 251.23
MDL-nummer MFCD00065482
InChI-nyckel GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23702152
IUPAC-namn natrium;2-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]etansulfonat
LEDER [Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material TES buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 7.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.