Läs mer
TES, 0.2M buffer soln., pH 7.0, Thermo Scientific™
Produktkod. 15445629
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15445629 250 mL 250ml
15435629 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445629 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63379.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70331-82-7
Molekylformel C6H14NNaO6S
Molekylvikt (g/mol) 251.23
MDL-nummer MFCD00065482
InChI-nyckel GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23702152
IUPAC-namn natrium;2-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]etansulfonat
LEDER [Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TES buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 7.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL