Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TES, 0,2 M buffertlösning, pH 7,5
Produktkod. 15433959
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433959 250 mL 250ml
15423959 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433959 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61350.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 70331-82-7 | C6H14NNaO6S | 251.23 g/mol
TES, 0,2M buffertlösning, är en lämplig buffert för epidermal celltillväxt vid pH 7,4 - 7,9 och är också användbar för att studera succinatoxidation. Det används också i stor utsträckning som en buffert i biologiska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
TES, 0,2M buffertlösning, är en lämplig buffert för epidermal celltillväxt vid pH 7,4 - 7,9 och är också användbar för att studera succinatoxidation. Det används också i stor utsträckning som en buffert i biologiska tillämpningar.
Löslighet Löslig i vatten
(350 g/L) vid 20 °C, och metanol (mycket svag grumlighet).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70331-82-7
Molekylformel C6H14NNaO6S
Molekylvikt (g/mol) 251.23
MDL-nummer MFCD00065482
InChI-nyckel GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23702152
LEDER [Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TES buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 7.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Löslighetsinformation Soluble in water (350g/L) at 20°C,and methanol(very faint turbidity).
IUPAC-namn natrium 2-{[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino}etan-1-sulfonat
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.