Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TES, 99 %, för biokemi
Produktkod. 10358200 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10358200 25 g Glasflaska 25g
10147753 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10358200 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 207510250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 7365-44-8 | C6H15NO6S | 229,247 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7365-44-8
Molekylformel C6H15NO6S
Molekylvikt (g/mol) 229.247
MDL-nummer MFCD00007532
InChI-nyckel JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-ethanesulfonic acid
PubChem CID 81831
ChEBI CHEBI:44356
IUPAC-namn 2-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]etansulfonsyra
LEDER C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Specifikationer
Abs. (0,1 M vattenlösning), (0,1 M vattenlösning) vid 0 nm, 0,02 max vid 280 nm, 0,05 max vid 260 nm
Kemiskt namn eller material TES
Absorbansförhållanden (0,1 M vattenlösning)
Namnnotering För biokemi
Smältpunkt 223,0 °C till 225,0 °C
Färg Vitt
pH 4 till 8 (0,1 M lösning vid 20 °C)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99%
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 1% max.
Linjär formel (HOCH2)3CNHCH2CH2SO3H
Förpackning Glasflaska
Merck Index 15, 9319
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 229.25
Procent renhet 99%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.