Läs mer
TES, 99 %
Produktkod. 11464847
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464847 50 g 50g
11454847 10 g 10g
11474847 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21819.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1132.20 SEK
    936.65 SEK / 50g
    Save 195.55 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7365-44-8 | C6H15NO6S | 229,247 g/mol
TES spelar en viktig roll i produktionen av pH-buffertar för ett biologiskt system. Den används för att göra zwitterjoniska buffertlösningar i pH-intervallet 6,8-8,2. Det används inom molekylärbiologi, diagnostik, cellodling, farmaci, jordbrukskemikalier och läkemedel. Det används också i studien av succinatoxidation och en av komponenterna i testäggulabuffertmedium som används vid kylning av sperma och transport.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
TES spelar en viktig roll vid produktion av pH-buffertar för ett biologiskt system. Den används för att göra zwitterjoniska buffertlösningar i pH-intervallet 6,8-8,2. Det används inom molekylärbiologi, diagnostik, cellodling, farmaci, jordbrukskemikalier och läkemedel. Det används också i studien av succinatoxidation och en av komponenterna i testäggulabuffertmedium som används vid kylning av sperma och transport.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7365-44-8
Molekylformel C6H15NO6S
Molekylvikt (g/mol) 229.247
MDL-nummer MFCD00007532
InChI-nyckel JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tes, n-tris hydroxymethyl methyl-2-aminoethanesulfonic acid, tes buffer, tes free acid, ethanesulfonic acid, 2-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino, 2-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-yl amino ethanesulfonic acid, 2-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-ethanesulfonic acid, tris hydroxymethyl methyl-2-aminomethane sulfonic acid, 2-tris hydroxymethyl methylamino ethane-1-sulphonic acid, n-tri hydroxymethyl methyltaurine
PubChem CID 81831
ChEBI CHEBI:44356
IUPAC-namn 2-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]etansulfonsyra
LEDER C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TES
Smältpunkt ∼225 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Linjär formel (HOCH2)3CNHCH2CH2SO3H
Kvantitet 50 g
Beilstein 1957061
Merck Index 14,9176
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 229.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.