Läs mer
TES-991, MedChemExpress
Beskrivning
TES-991 is a potent and selective human α‐Amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde Decarboxylase (ACMSD) inhibitor, with an IC50 of 3 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TES-991 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1883602-20-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H11N7OS2 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (158.85 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N#CC1=C(C2=CC=CS2)NC(SCC3=CC=CC(C4=NN=NN4)=C3)=NC1=O |
| Visa mer |