Läs mer
Melford TES fri syra
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Ämnesnamn: 2-Tris(hydroximetyl)-metyl-2-amino-1-etansulfonsyra
CAS-nummer: 7365-44-8
Molekylformel: C 6 H 15 NO 6 S
Molekylvikt: 229,25 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TES, Free Acid |
| CAS | 7365-44-8 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | C6H15NO6S |