Läs mer
Melford TES fri syra
Produktkod. 30018843
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018843 500 g
30018842 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018843 Leverantör Melford Leverantörsnummer T31022500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Ämnesnamn: 2-Tris(hydroximetyl)-metyl-2-amino-1-etansulfonsyra
CAS-nummer: 7365-44-8
Molekylformel: C 6 H 15 NO 6 S
Molekylvikt: 229,25 g/mol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TES, Free Acid
CAS 7365-44-8
Kvantitet 500 g
Molekylformel C6H15NO6S