Läs mer
TES sodium salt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15435029
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435029 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15435029 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62706.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En zwitterjonisk Good's Buffer
TES har potential för en mängd olika biologiska tillämpningar. I många odlingsmedier som kräver metallkatjoner kan många buffertar inte användas på grund av kelatbildning eller utfällning (till exempel citrat eller fosfat). TES visade sig vara fördelaktigt i en studie av succinatoxidation. TES är en lämplig buffert för epidermal celltillväxt vid pH 7,4 - 7,9 där ytterligare buffringskapacitet krävs. Det är också användbart i cellodlingsmediaformuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
TES har potential för en mängd olika biologiska tillämpningar. I många odlingsmedier som kräver metallkatjoner kan många buffertar inte användas på grund av kelatbildning eller utfällning (till exempel citrat eller fosfat). TES visade sig vara fördelaktigt i en studie av succinatoxidation. TES är en lämplig buffert för epidermal celltillväxt vid pH 7,4 - 7,9 där ytterligare buffringskapacitet krävs. Det är också användbart i cellodlingsmediaformuleringar.
Löslighet Löslig i vatten
(350 g/L) vid 20 °C, och metanol (mycket svag grumlighet).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Kemiskt stabil och stabil mot temperatur- och koncentrationsförändringar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70331-82-7
Molekylformel C6H14NNaO6S
Molekylvikt (g/mol) 251.23
MDL-nummer MFCD00065482
InChI-nyckel GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-([Tris(hydroxymethyl)methyl]amino)ethane-1-sulfonic acid sodium salt
PubChem CID 23702152
IUPAC-namn natrium 2-{[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino}etan-1-sulfonat
LEDER [Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TES sodium salt
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Beilstein 1957061
Merck Index 14,9176
Löslighetsinformation Soluble in water (350g/L) at 20°C,and methanol(very faint turbidity).
Formel vikt 251.23
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.