Läs mer
TES (White Crystals), Fisher BioReagents
Produktkod. 10387023
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10387023 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10387023 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP309100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This biological buffer has a usable pH range of 6.8 to 8.2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TES
CAS 7365-44-8
Smältpunkt 223°C
Färg White
Nedbrytningsinformation >220°C
pH 4.0 to 4.8
Fysisk form Powder or Solid
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥98 %
Identifiering Pass Test
Molekylformel C6H15NO6S
Förpackning Glass Bottle
Merck Index 15, 9319
Ångtryck Negligible
Synonym N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulfonic Acid
InChI-nyckel JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
IUPAC-namn 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]ethanesulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 229.247
PubChem CID 81831
ChEBI CHEBI:44356
Formel vikt 229.25
Procent renhet ≥98%