Läs mer
Tesevatinib, MedChemExpress
Produktkod. 16475638
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475638 10 mg 10mg
16438337 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16475638 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13314
MedChemExpress Tesevatinib (XL-647; EXEL-7647; KD-019) is an orally available, multi-target tyrosine kinase inhibitor; inhibits EGFR, ErbB2, KDR, Flt4 and EphB4 kinase with IC50s of 0.3, 16, 1.5, 8.7, and 1.4 nM.
Tesevatinib (XL-647
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tesevatinib
CAS 781613-23-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H25Cl2FN4O2
Kvantitet 10 mg
Synonym XL-647 EXEL-7647 KD-019
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (203.50 mM; Need ultrasonic)
LEDER [H][C@@]12[C@@](C[C@@H](COC3=CC4=C(C(NC5=C(F)C(Cl)=C(Cl)C=C5)=NC=N4)C=C3OC)C2)([H])CN(C)C1
Molekylvikt (g/mol) 491.39
Formel vikt 491.39
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease