Läs mer
WTW™ Testagent för OxiTop™ System
Produktkod. 12333790
Change view
Inkluderar:
Kalibreringstabletter
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
12333790 Kalibreringstabletter Paket med 8
1 options
Produktkod. 12333790 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 209333
 Begränsad artikel
I lager
För användning med övervakning OxiTop™ system; dessa testmedel kan användas för kontroll av 6 mätsystem.
    • Inkluderar kalibreringstabletter
    • För kontroll av 6 mätsystem (långtidstest av läckagetestning och undertryck)
    • För användning med övervakning OxiTop™ system
    • Testmedels produkttyp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Testagent
För användning med (applikation) För kontroll av 6 mätsystem (långtidstest av läckagetestning och undertryck)
För användning med (utrustning) Övervakning OxiTop™ system
Inkluderar Kalibreringstabletter
compliance-icons
Produktbeteckning
  • OxiTop PM
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid