Läs mer
Palintest™ Testsats Klor DPD 1 Refill
Kvantitet:
250/förpackning
Förpackningsstorlek:
250 tester
Beskrivning
- Testförfarande för fritt, totalt och kombinerat klor, brom och ozon
- Mäter fritt tillgängligt klor med resultat i mg/L klor
- Mycket använda testmetoder för fritt och totalt klor
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | 250/Pk. |
| Kvantitet | 250/förpackning |