Läs mer
KARTELL Provrör
Produktkod. 10534051
Change view
Sterilitet:
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Produktkod. Sterilitet unitSize
10534051 Sterila Paket med 1500
1 options
Produktkod. 10534051 Leverantör KARTELL Leverantörsnummer 0560100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta provrör har en rund botten med en fristående kjol så att den kan hålla sig upprätt utan ställning.
  • 12 mL PS-rör med PE-skruvlock.
  • Rör har en rund botten och en fristående kjol.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 12 mL
Längd (metrisk) 103.9 mm
Material Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Produkttyp Provrör