Läs mer
KARTELL Provrör
Beskrivning
- 12 mL PS-rör med PE-skruvlock.
- Rör har en rund botten och en fristående kjol.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 12 mL |
| Längd (metrisk) | 103.9 mm |
| Material | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Nej |
| Produkttyp | Provrör |