Beskrivning
- Kräver VG 3.3 universalfäste
- Underlättar virvling med flera rör
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 18 x 10 mm reagensglas |
| Rörstorlek | 10 mm |
| Beskrivning | Provrörsadapterfäste |
| Modell | Modell VG 3.32 |
| För användning med (utrustning) | VG 3.3 Universal Attachment, Vortexer, |
| Antal positioner | 18 |
| Kräver | VG 3.3 Universalfäste |