Läs mer
IKA™ Provrörsfäste för IKA Vortex Shaker
Produktkod. p-7159138 Handla allt IKA Produkter
Håller:
12 x 12 mm reagensglas
18 x 10 mm reagensglas
8 x 16 mm reagensglas
8 x 20 mm reagensglas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produkttyp:
Provrörsadapterfäste
Produktkod. 10307662
Brand: IKA™ 0003343900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fäste med anpassad array för att hålla reagensglas på en virvel.
  • Kräver VG 3.3 universalfäste
  • Underlättar virvling med flera rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 18 x 10 mm reagensglas
Rörstorlek 10 mm
Beskrivning Provrörsadapterfäste
Modell Modell VG 3.32
För användning med (utrustning) VG 3.3 Universal Attachment, Vortexer,
Antal positioner 18
Kräver VG 3.3 Universalfäste