Läs mer
Reitenspiess™ Provrörsborste
Produktkod. 11337494
Längd (metrisk):
100 mm
190 mm
230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Diameter (metrisk) borst:
10 mm
16 mm
26 mm
Produktkod. 11337494
Brand: Reitenspiess™ 10/7
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd a Reitenspiess™ Provrörsborste för rengöring, desinficering och sterilisering av provrör vid behov i laboratoriet. .
  • Naturliga borst
  • Finns i olika längder
  • Olika diametrar
Specifikationer
Längd (metrisk) 100 mm
Kvantitet 1 st