Läs mer
Reitenspiess™ Provrörsborste
Längd (metrisk):
100 mm
190 mm
230 mm
Diameter (metrisk) borst:
10 mm
16 mm
26 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Naturliga borst
- Finns i olika längder
- Olika diametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsborste |
| Diameter (metrisk) borst | 16 mm |
| Längd (metrisk) | 190 mm |
| Kvantitet | 1 st |