Läs mer
Reitenspiess™ Provrörsborste med ullspets
Produktkod. 10031074
Change view
Längd (metrisk):
220 mm
270 mm
280 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
10031074 220 mm Varje
10692931 280 mm Varje
10097900 270 mm Varje
3 options
Produktkod. 10031074
Brand: Reitenspiess™ 12220301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Rengör dina provrör med hjälp av Reitenspiess™ Provrörsborste med ullspets. Använd en provrörsborste för att rengöra dina provrör och andra laboratorieartiklar.
  • Naturliga borst
  • Ullspets
  • Sterila
Specifikationer
Längd (metrisk) 220 mm
Längd (metrisk) borst 80 mm
Längd (metrisk) borste 105 mm
Kvantitet 1 st