Läs mer
Pinnacle Brush™ Provrörsborstar
Produktkod. 12861954
Change view
Borstmaterial:
Fiber
Diameter (metrisk) borst:
11 mm
28 mm
29 mm
För användning med (utrustning):
Provrör med 10 till 12 mm diameter
Provrör med 16 till 25 mm diameter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Borstmaterial Diameter (metrisk) borst För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12861954 Fiber 11 mm Provrör med 10 till 12 mm diameter Paket med 10
12871954 Fiber 29 mm Provrör med 16 till 25 mm diameter Paket med 10
12891954 - 28 mm Provrör med 16 till 25 mm diameter Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12861954 Leverantör Pinnacle Brush™ Leverantörsnummer T663
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utmärkt för att rensa ut smala provrör och andra svåråtkomliga instrument. Pinnacle Brush™ Provrörsborstar levereras i förpackningar om 10 st.
Utmärkt för att rensa ut smala provrör och andra svåråtkomliga instrument. Pinnacle Brush™ Provrörsborstar levereras i förpackningar om 10 st.
  • På galvaniserade ståltrådshandtag
  • Med solfjäderformad ände
  • Med borst eller nylonspetsar
  • Finns för olika diametrar på rör
Specifikationer
Produkttyp Provrörsborste
Borstmaterial Fiber
Handtagsmaterial Metall
Tips Typ Fläkttips
Färg Vitt
Diameter (metrisk) 1.6 cm
Diameter (metrisk) borst 11 mm
För användning med (utrustning) Provrör med 10 till 12 mm diameter
Längd (metrisk) 18.5 cm
Längd (metrisk) borste 5.5 cm
Längd (metriskt) handtag 13 cm
Kvantitet 10 Pk.
Storlek Borstens omkrets: 5 cm