Läs mer
Pinnacle Brush™ Provrörsborstar
Produktkod. 12891954
Change view
Diameter (metrisk) borst:
11 mm
28 mm
29 mm
För användning med (utrustning):
Provrör med 10 till 12 mm diameter
Provrör med 16 till 25 mm diameter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Borstmaterial:
Fiber
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) borst För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek Borstmaterial
12891954 28 mm Provrör med 16 till 25 mm diameter Paket med 10 -
12871954 29 mm Provrör med 16 till 25 mm diameter Paket med 10 Fiber
12861954 11 mm Provrör med 10 till 12 mm diameter Paket med 10 Fiber
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12891954 Leverantör Pinnacle Brush™ Leverantörsnummer T666
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för att rensa ut smala provrör och andra svåråtkomliga instrument. Pinnacle Brush™ Provrörsborstar levereras i förpackningar om 10 st.
Utmärkt för att rensa ut smala provrör och andra svåråtkomliga instrument. Pinnacle Brush™ Provrörsborstar levereras i förpackningar om 10 st.
  • På galvaniserade ståltrådshandtag
  • Med solfjäderformad ände
  • Med borst eller nylonspetsar
  • Finns för olika diametrar på rör
Specifikationer
Produkttyp Provrörsborste
Handtagsmaterial Metall
Färg Vitt
Diameter (metrisk) 3.2 cm
Diameter (metrisk) borst 28 mm
För användning med (utrustning) Provrör med 16 till 25 mm diameter
Längd (metrisk) 22 cm
Längd (metrisk) borste 5.5 cm
Längd (metriskt) handtag 16.5 cm
Kvantitet 10 Pk.
Storlek Borstens omkrets: 10 cm