Läs mer
Pinnacle Brush™ Provrörsborstar med bomullsgarnspets
Produktkod. 12318338
Change view
Diameter (metrisk) borst:
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Diameter (metrisk) borst Förpackningsstorlek
12318338 25 mm Paket med 10
1 options
Produktkod. 12318338 Leverantör Pinnacle Brush™ Leverantörsnummer T669
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Funktioner Med bomullsgarnspets. Pinnacle Brush™ Provrörsborstar med bomullsgarnspets har ett galvaniserat ståltrådshandtag.
  • Spets av bomullsgarn
  • Metallhandtag
Specifikationer
Produkttyp Provrörsborste
Borstmaterial Fiber
Handtagsmaterial Metall
Diameter (metrisk) 3.5 cm
Diameter (metrisk) borst 25 mm
För användning med (utrustning) Provrör
Längd (metrisk) 22 cm
Längd (metrisk) borste 7 cm
Längd (metriskt) handtag 15 cm
Kvantitet 10 Pk.
Storlek Borstens omkrets: 11 cm