Läs mer
Pinnacle Brush™ Provrörsborstar med bomullsgarnspets
Produktkod. p-8000738
Diameter (metrisk) borst:
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12318338
Brand: Pinnacle Brush™ T669
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Funktioner Med bomullsgarnspets. Pinnacle Brush™ Provrörsborstar med bomullsgarnspets har ett galvaniserat ståltrådshandtag.
  • Spets av bomullsgarn
  • Metallhandtag
Specifikationer
Produkttyp Provrörsborste
Borstmaterial Fiber
Handtagsmaterial Metall
Diameter (metrisk) 3.5 cm
Diameter (metrisk) borst 25 mm
För användning med (utrustning) Provrör
Längd (metrisk) 22 cm
Längd (metrisk) borste 7 cm
Längd (metriskt) handtag 15 cm
Kvantitet 10 Pk.
Storlek Borstens omkrets: 11 cm