Läs mer
Provrörsborstar med Nylon Huvud
Produktkod. 12881954
Change view
Kvantitet:
10 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12881954 10 Pk. Paket med 10
1 options
Produktkod. 12881954 Leverantör PINNACLE Brush Leverantörsnummer T664
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en fläktformad ände. Pinnacle Brush™ Provrörsborstar med Nylon Head rengör provrören noggrant.
  • Med solfjäderformad ände
  • Handtag av galvaniserat ståltråd
  • Nylon fylla
Specifikationer
Produkttyp Provrörsborste
Handtagsmaterial Metall
Diameter (metrisk) 11.5 mm
För användning med (utrustning) Lämplig för användning med 10 till 12 mm provrör
Längd (metrisk) 19 cm
Längd (metrisk) borste 6 cm
Längd (metriskt) handtag 13 cm
Kvantitet 10 Pk.
Storlek Borstens omkrets: 5 cm