Läs mer
Test Tube Brushes with White Bristle Sponge End
Beskrivning
- Galvanised steel wire handle
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Test Tube Brush |
| Handtagsmaterial | Steel Wire |
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | Test tubes |
| Längd (metrisk) | 265 mm |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Storlek | 55 x 40 mm |