Läs mer
Kartell SpA Provrörslock
Produktkod. 11381195
Change view
Färg:
Blått
Grön
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11381195 Blått Paket med 1000
11311205 Grön Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381195 Leverantör Kartell SpA Leverantörsnummer 8830904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00 SEK
    194.00 SEK / Paket med 1000
    Save 5.00 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
Fenad plugg för engångsprovrör
Noggrant utformade fenpluggar för engångsrör som är 11 till 13 mm i diameter.
Specifications
Stängningsstorlek 11 till 13 mm
Produkttyp Fenad plugg
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material LDPE
Färg Blått
Sterilitet Icke-steril
Disponibel För engångsbruk
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet