Läs mer
Kartell™ Koniskt PTFE provrör
Produktkod. 10727741
Change view
Kapacitet (metrisk):
18 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10727741 18 ml Varje
1 options
Produktkod. 10727741 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0140000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Tillverkad av PTFE för god kemisk, mekanisk och värmebeständighet. Kartell™ Koniskt PTFE-provrör är idealiskt för användning med matrelaterat innehåll.
  • Utmärkt kemisk, mekanisk och värmebeständighet
  • Tål temperaturer kontinuerligt upp till 250 °C
  • Tål temperaturer under korta intervaller upp till 300 °C
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Diameter (metrisk) 18 mm
Max. RCF 25,000 x g
Färg Vitt
Längd (metrisk) 120 mm
Material PTFE
Kapacitet (metrisk) 18 ml
Form Konisk