Läs mer
Kartell™ Cylindriskt PTFE-provrör
Produktkod. 10634432
Change view
Kapacitet (metrisk):
17 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10634432 17 ml Varje
1 options
Produktkod. 10634432 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0140500
Beräknad leverans: 09-12-2026
Tillverkad av PTFE för god kemisk, mekanisk och värmebeständighet. Kartell™ Cylindriskt PTFE-provrör är idealiskt för användning med matrelaterat innehåll.
  • Utmärkt kemisk, mekanisk och värmebeständighet
  • Tål temperaturer kontinuerligt upp till 250 °C
  • Tål temperaturer under korta intervaller upp till 300 °C
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Diameter (metrisk) 18 mm
Färg Vitt
Längd (metrisk) 100 mm
Material PTFE
Kapacitet (metrisk) 17 ml
Form Cylindrisk