Läs mer
OHAUS™ Provrörshållare
Handla allt Ohaus Produkter
Håller:
13 x 22 till 25 mm provrör
18 x 19 till 21 mm provrör
20 x 15 till 18 mm provrör
34 x 12 till 13 mm provrör
4 x 26 till 29 mm provrör
52 x 0,5 ml mikrorör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Använd med Heavy Duty Vortex Mixer
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 34 x 12 till 13 mm provrör |
| Rörstorlek | 12 till 13 mm |
| Produkttyp | Skuminsats |
| Material | Skumma |
| Beskrivning | Skuminsats För (34) 12-13 mm rör |
| För användning med (utrustning) | Vortex-mixer |
| Förpackningsmängd | 1 st. |