Läs mer
OHAUS™ Provrörshållare
Produktkod. 15762639 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Håller:
13 x 22 till 25 mm provrör
18 x 19 till 21 mm provrör
20 x 15 till 18 mm provrör
34 x 12 till 13 mm provrör
4 x 26 till 29 mm provrör
52 x 0,5 ml mikrorör
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15762639 4 x 26 till 29 mm provrör Varje
15732639 20 x 15 till 18 mm provrör Varje
15782629 52 x 0,5 ml mikrorör Varje
15742639 18 x 19 till 21 mm provrör Varje
15752639 13 x 22 till 25 mm provrör Varje
15722639 34 x 12 till 13 mm provrör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15762639 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30400224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    502.00 SEK
    347.12 SEK / Paket med 1
    Save 154.88 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Handsfree mixning designad för att passa på Heavy Duty Vortex Mixer. Fästs enkelt på toppen av mixern och är magnetiskt säkrad.
  • Använd med Heavy Duty Vortex Mixer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 4 x 26 till 29 mm provrör
Rörstorlek 26 till 29 mm
Produkttyp Skuminsats
Material Skumma
Beskrivning Skuminsats För (4) 26-29 mm rör
För användning med (utrustning) Vortex-mixer
Förpackningsmängd 1 st.