Läs mer
OHAUS™ Provrörshållare
Produktkod. p-7114603 Handla allt Ohaus Produkter
Håller:
13 x 22 till 25 mm provrör
18 x 19 till 21 mm provrör
20 x 15 till 18 mm provrör
34 x 12 till 13 mm provrör
4 x 26 till 29 mm provrör
52 x 0,5 ml mikrorör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15732639
Brand: OHAUS™ 30400221
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handsfree mixning designad för att passa på Heavy Duty Vortex Mixer. Fästs enkelt på toppen av mixern och är magnetiskt säkrad.
  • Använd med Heavy Duty Vortex Mixer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 20 x 15 till 18 mm provrör
Rörstorlek 15 till 18 mm
Produkttyp Skuminsats
Material Skumma
Beskrivning Skuminsats För (20) 15-18 mm rör
För användning med (utrustning) Vortex-mixer
Förpackningsmängd 1 st.