Läs mer
Descrizione
Fäste eller ställ för att hålla provrör.
Egenskaper:
- Autoklaverbar och tål diskmaskin
- Vinkeljustering upp till 90°
- Fäste utan fotdel kan användas som bordsram
Alternativ:
Provrörshållare i rostfritt stål:
- Ställ som rymmer 20 provrör med en diameter på 12 till 16 mm
- Ställ som rymmer 20 provrör med en diameter på 17 till 20 mm
- Ställ som rymmer 12 provrör med en diameter på 30 mm
Rostfritt stål med polypropenfoder Provrörshållare:
- Ställ som rymmer 14 provrör med en kapacitet på 15 ml
- Ställ som rymmer 5 provrör med en kapacitet på 50 ml
Specifica
Specifica
| Håller | 12 till 16 mm provrör |
| Rörkapacitet | 20 provrör |
| Produkttyp | Slanghållare |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Hei-SHAKE 1000 eller 2000 serie shakers |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?