Läs mer
Heidolph™ Provrörshållare
Produktkod. 30274408 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Håller:
12 till 16 mm provrör
15 ml provrör
17 till 20 mm provrör
30 mm provrör
50 ml provrör
Rörkapacitet:
12 provrör
14 provrör
20 provrör
5 provrör
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Rörkapacitet
30274408 17 till 20 mm provrör 20 provrör
30274399 12 till 16 mm provrör 20 provrör
30274400 30 mm provrör 12 provrör
30274401 15 ml provrör 14 provrör
30274392 50 ml provrör 5 provrör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30274408 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5490011000
Beräknad leverans: 27-11-2026
Fäste eller ställ för att hålla provrör.
Fäste eller ställ för att hålla provrör.
Egenskaper:
  • Autoklaverbar och tål diskmaskin
  • Vinkeljustering upp till 90°
  • Fäste utan fotdel kan användas som bordsram
Alternativ:
Provrörshållare i rostfritt stål:
  • Ställ som rymmer 20 provrör med en diameter på 12 till 16 mm
  • Ställ som rymmer 20 provrör med en diameter på 17 till 20 mm
  • Ställ som rymmer 12 provrör med en diameter på 30 mm
Rostfritt stål med polypropenfoder Provrörshållare:
  • Ställ som rymmer 14 provrör med en kapacitet på 15 ml
  • Ställ som rymmer 5 provrör med en kapacitet på 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 17 till 20 mm provrör
Rörkapacitet 20 provrör
Produkttyp Slanghållare
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Hei-SHAKE 1000 eller 2000 serie shakers