Läs mer
Biochrom Provrörshållare för Ultrospec 7000/8000/9000
Produktkod. 11633024 Handla allt Harvard Bioscience Produkter
Change view
Typ:
Provrörshållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11633024 Provrörshållare Varje
1 options
Produktkod. 11633024 Leverantör Biochrom Leverantörsnummer 80710011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Provrörshållare utformad för att hålla provrör 10 till 24 mm i diameter och upp till 160 mm höga i Ultrospec 7000, 8000 och 9000 spektrofotometrar. Ersätter den vanliga encellshållaren. Installeras enkelt av operatören med endast en tumskruv att ta bort på framsidan av cellfacket.
  • För Ultrospec 7000/8000/9000
  • Passar 10 till 24 mm rördiametrar upp till 160 mm rörhöjd
  • Passar till standard provfacks bottenplatta
  • Kan ändras på några sekunder
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ultrospec 7000/8000/9000
Typ Provrörshållare
Diameter (engelska) 0,4 till 0,9 tum.
Diameter (metrisk) 10 till 24 mm
För användning med (applikation) Rymmer 10 till 24 mm dia. x 160 mm H Provrör
Material Kolfiber